Fontos dokumentumok
32820
Acibenzolar-S-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
S-Methyl-1,2,3-benzothiadiazole-7-carbothioate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CSC(=O)c1cccc2nnsc12
InChI
1S/C8H6N2OS2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6-7(5)13-10-9-6/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UELITFHSCLAHKR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Food samples by low-pressure gas chromatography and liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LPGC-MS/MS and LC-MS/MS).
- Tobacco samples by LC-MS/MS.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)