Fontos dokumentumok
551112
Rubrene
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacene
About This Item
Javasolt termékek
grade
sublimed grade
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
mp
330-335 °C (lit.)
λmax
299 nm
299 nm
fluoreszcencia
λem 550 nm in THF
Keringési energia
HOMO 5.4 eV
LUMO 3.2 eV
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/CuPc/NPD/Alq3:Rubrene (5%): DCM2 (2%)/Alq3/Mg:In
ITO/PEDOT:PSS/EHCz:Rubrene (1 wt%)/Cs2CO3:ITO
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5c(-c6ccccc6)c7ccccc7c(-c8ccccc8)c25
InChI
1S/C42H28/c1-5-17-29(18-6-1)37-33-25-13-14-26-34(33)39(31-21-9-3-10-22-31)42-40(32-23-11-4-12-24-32)36-28-16-15-27-35(36)38(41(37)42)30-19-7-2-8-20-30/h1-28H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Organic Semiconductor Laser Materials