Fontos dokumentumok
133159
Bathophenanthroline
97%
Szinonimák:
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, BPhen
Teszt
97%
Forma
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
218-220 °C (lit.)
Keringési energia
HOMO 6.4 eV
LUMO 3 eV
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
ITO/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/PVK:Ir(mppy)2 (6wt%)/BPhen/LiF:Al
ITO/TCTA/Ir(ppy)3/BPhen/LiF/Al
PEDOT:PSS/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Synthesis and luminescent properties of a ternary erbium (III) complex: A study on the luminescent properties of an erbium(III) complex with bathophenanthroline, which may have implications for materials science and sensor applications (Martín-Ramos et al., 2015).
- Aggregation induced emission enhancement from Bathophenanthroline microstructures: Investigation of bathophenanthroline microstructures that exhibit enhanced emission properties and potential use as sensors for detecting mercury ions in water (Mazumdar et al., 2014).
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study