Merck
C28898
Sigma-Aldrich
2-Chlorobutane
≥99%
Szinonimák:
sec-Butyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CHClCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.57
Beilstein:
1718770
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−140 °C (lit.)
sűrűség
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
5.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-15 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)