Fontos dokumentumok
146617
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate
98%
Szinonimák:
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt trihydrate, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline-disulfonic acid disodium salt trihydrate, Disodium bathophenanthrolinedisulfonate trihydrate
Teszt
98%
form
powder
mp
300 °C
oldhatóság
water: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow (to red)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?