Fontos dokumentumok
678023
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
97%
Szinonimák:
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthrolin
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
mp
197-212 °C
SMILES string
COc1ccnc2c1ccc3c(OC)ccnc23
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-17-11-5-7-15-13-9(11)3-4-10-12(18-2)6-8-16-14(10)13/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPGVCQYKXIQWTP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.