Fontos dokumentumok
697737
Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum
sublimed grade, 99.995% trace metals basis
Szinonimák:
8-Hydroxyquinoline aluminum salt, Alq3, Aluminum 8-hydroxyquinolinate, Aluminum oxinate, Tris-(8-hydroxyquinolinato)aluminum
About This Item
Javasolt termékek
grade
sublimed grade
Minőségi szint
Teszt
99.995% trace metals basis
form
solid
veszteség
0.5 wt. % loss on heating, 332°C (typical, TGA)
mp
>300 °C (lit.)
411 °C (DSC)
λmax
259 nm
fluoreszcencia
λex 390 nm; λem 519 nm
Keringési energia
HOMO 5.8 eV
LUMO 3.1 eV
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/m-MTDATA/NPD/TTPhPhB/Alq3/LiF/Al
SMILES string
O([Al](Oc1cccc2cccnc12)Oc3cccc4cccnc34)c5cccc6cccnc56
InChI
1S/3C9H7NO.Al/c3*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h3*1-6,11H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVIVIEFSHFOWTE-UHFFFAOYSA-K
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.