Fontos dokumentumok
932671
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline
Szinonimák:
Bathophenanthroline, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, BPhen
About This Item
Javasolt termékek
grade
sublimed grade
Minőségi szint
leírás
µe ≈ 3.0 x 10-4 cm2V-1s-1
Teszt
≥99% (H-NMR)
Forma
powder
veszteség
0.5% TGA, >240ºC (weight loss)
mp
218-220 °C (lit.)
oldhatóság
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
λmax
272 nm in THF
fluoreszcencia
λem 379 nm in THF
Keringési energia
HOMO 6.4 eV
LUMO 3.0 eV
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)