Merck
433012
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
average Mw ~25,000, viscosity 850-1,150 cSt (25 °C)(lit.)
Szinonimák:
PDMS
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~25,000
average Mw ~25,000
törésmutató
n20/D 1.4052
viszkozitás
850-1,150 cSt(25 °C)(lit.)
bp
>93 °C (lit.)
jódérték
2.2‑3.5
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)=O
InChI
1S/C8H18OSi2/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2/h7-8H,1-2H2,3-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BITPLIXHRASDQB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Mold-making elastomers and encapsulants and sealants for electronic components.
Tulajdonságok és előnyök
Polymerized product provides non-corrosive shield against moisture, dirt and contaminants for electrical components. Polymer may be heat or room temperature cured. Polymerization produces no volatile gases.
Fizikai forma
Divinyl functional reactive silicone fluid.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Related Content
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.