Fontos dokumentumok
56750
Imidazole
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.5% (GC)
form
flakes
powder or crystals
izzítási maradék (900 °C)
≤0.1%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
88-91 °C
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
pyridine: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- For the silylation of alcohols, carboxylic acids, and amines in the presence of silyl chloride in DMF.
- In the peptide coupling using the triphenyl phosphite.
- To prepare acid chlorides from the corresponding carboxylic acids and phosgene.
It can also be used in the following reactions:
- Imidazole-PPh3/I2 catalytic system used in the conversion of alcohols into iodides
- Imidazole-PPh3/I2 is used in the diol deoxygenation reaction.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?