Merck
1.72580
SAFC
Calcium chloride dihydrate
extra pure, for table water, FCC, E 509
Szinonimák:
Calcium dichloride
Méret kiválasztása
1 KG
10 800,00 Ft
25 KG
51 000,00 Ft
10 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 KG
10 800,00 Ft
25 KG
51 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CaCl2 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
E szám:
E509
EC index szám:
233-140-8
10 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
szab. megfelelőség
FCC
Minőségi szint
Forma
solid
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1280 g/L
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Alkalmazás
Calcium chloride dihydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1