Merck
764795
Sigma-Aldrich
Calcium-44Ca chloride
97 atom % (44Ca), 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
44CaCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.86
UNSPSC kód:
12352302
izotóptisztaság
97 atom % (44Ca)
Teszt
98% (CP)
form
powder
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
Cl[44Ca]Cl
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)