Fontos dokumentumok
1.02392
Supelco
Calcium chloride
anhydrous, granular ~ 6 - 14 mm
Szinonimák:
Calcium chloride, Calcium dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CaCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
233-140-8
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
Teszt
~90% (complexometric)
form
solid
hatékonyság
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
szennyeződések
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
sűrűség
2.15 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Fixed-Bed Column Studies: Continuous fixed-bed column studies utilize Congo red to investigate the adsorption capabilities of various natural adsorbents, such as Nelumbo nucifera (lotus) leaf adsorbent. These studies help in understanding the dynamics of dye removal in real-world applications, providing valuable data for scaling up adsorption processes for industrial wastewater treatment (Vairavel and Rampal, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021).
  • Nanocomposite Adsorbents: Congo red is used in studies involving nanocomposite adsorbents, such as calcined ZnAl-LDH (layered double hydroxides) trapped in alginate beads. These studies explore the adsorption efficiency, regeneration, and reusability of nanocomposites for removing dyes from water, contributing to the development of advanced materials for environmental cleanup (El Khanchaoui et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021).
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): about 90
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 0.2 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20 %
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1