Fontos dokumentumok
1.02083
Supelco
Calcium chloride
fused, granular about 0.5-2.0 mm for elementary analysis
Szinonimák:
Calcium chloride, Calcium dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CaCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
233-140-8
NACRES:
NB.21
Forma:
solid
oldhatóság:
740 g/L
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
oldhatóság
740 g/L
sűrűség
2.15 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 1.0 %
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1