Merck
1.02378
Supelco
Calcium chloride
anhydrous granules Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Calcium chloride, Calcium dichloride
Méret kiválasztása
500 G
16 000,00 Ft
2.5 KG
48 600,00 Ft
25 KG
322 000,00 Ft
16 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 G
16 000,00 Ft
2.5 KG
48 600,00 Ft
25 KG
322 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CaCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
233-140-8
NACRES:
NB.21
Teszt:
≥98.0%
Forma:
solid
16 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
Forma
solid
hatékonyság
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
szennyeződések
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
veszteség
≤5.0% loss on drying, 200°C
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
sűrűség
2.15 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Salt pollution reduces turbidity, dissolved organic matter, and cyanobacteria in experimental vernal pool communities: Discusses environmental applications of calcium chloride, focusing on its use in managing ecosystems affected by salt pollution, demonstrating its role in environmental remediation and management. (Vigil and Schuler, 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (calculated on dried substance): ≥ 98.0 %
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 0.2 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 25.0 %
Loss on drying (200 °C): ≤ 5.0 %
Conforms Reag. Ph.Eur.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1