C7902
Calcium chloride dihydrate
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
powder
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
mp
176 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- in the formulation of media
- in sperm collection and preparation
- in cell culture and protoplast preparation
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
A kalcium egy ionilag stabil kétértékű kation, amely a sejtkultúrában fontos hasznos és toxikus tulajdonságokkal rendelkezik. A sejttenyésztési közegek széles skálájának összetevője.
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.