Merck
1.72572
SAFC
Magnesium sulfate heptahydrate
extra pure, for tablewater, FCC
Szinonimák:
bitter salt, epsom salt, sulfuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salts
About This Item
Lineáris képlet:
MgSO4 · 7H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-298-2
szab. megfelelőség
FCC
Minőségi szint
gőzsűrűség
<0.01 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
form
solid
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
oldhatóság
710 g/L
sűrűség
1.68 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Alkalmazás
Magnesium sulfate heptahydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1