499609
Calcium chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Calcium dichloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1935 °C/1 atm (lit.)
mp
772 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: very soluble(lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
- Higher thermal conductivity
- Chemical and thermal stability
- Non-toxic and less corrosive
Alkalmazás
- As electrolyte in the reduction of solid zirconium dioxide by electro-deoxidation.
- A raw material to prepare composite adsorbent(activated carbon/silica gel/CaCl2) for cooling and dehumidification system.
- As a catalyst to synthesize tetrahydropyranyl ethers via tetrahydropyranylation of alcohols and phenols.
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.