Merck
1.72571
SAFC
Magnesium chloride hexahydrate
extra pure, for table water, FCC, E 511
Szinonimák:
Magnesium dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
MgCl2 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
E szám:
E511
EC index szám:
232-094-6
szab. megfelelőség
FCC
Minőségi szint
form
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
oldhatóság
468.7 g/L
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Alkalmazás
Magnesium chloride hexahydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1