Merck
1.42002
SAFC
Calcium chloride dihydrate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 509
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Calcium dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CaCl2 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
E szám:
E509
EC index szám:
233-140-8
Ügynökség
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
soluble
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Calcium chloride dihydrate is a mineral salt typically used as buffering agent in pharmaceutical formulations. Beyond, calcium chloride dihydrate is used as a complexing builder, flavor enhancer and stabilizer for food and beverage.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1