Fontos dokumentumok
1.72577
SAFC
Sodium hydrogen carbonate
for table water, FCC, E 500
Szinonimák:
Sodium bicarbonate
About This Item
Lineáris képlet:
NaHCO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.01
Beilstein:
4153970
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
E szám:
E500
EC index szám:
205-633-8
szab. megfelelőség
FCC
Minőségi szint
Forma
powder
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
oldhatóság
96 g/L
sűrűség
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Alkalmazás
Sodium hydrogen carbonate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1