Fontos dokumentumok
C5670
Calcium chloride
anhydrous, BioReagent, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥96.0%
Szinonimák:
CaCl2, Calcium dichloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥96.0%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | plant: suitable
mp
772 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
transfection of eukaryotic cells with either plasmid DNA or high molecular weight genomic DNA. The CaCl2-mediated electroporation of E. coli with the plasmid DNA pBR322 has been studied. A protocol for the concentration of virus vectors that uses CaCl2 has been published.
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
A kalcium egy ionilag stabil kétértékű kation, amely a sejtkultúrában fontos hasznos és toxikus tulajdonságokkal rendelkezik. A sejttenyésztési közegek széles skálájának összetevője.
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.