Merck
1.72574
SAFC
Potassium hydrogen carbonate
for table water, FCC, E 501
Szinonimák:
Potassium hydrogen carbonate, Potassium bicarbonate
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
E szám:
E501
EC index szám:
206-059-0
szab. megfelelőség
FCC
Minőségi szint
form
powder
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
oldhatóság
362 g/L
sűrűség
2.17 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Alkalmazás
Potassium hydrogen carbonate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1