Fontos dokumentumok
1.72576
SAFC
Sodium fluoride
extra pure, for table water
Szinonimák:
Sodium fluoride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
FNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
41.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-667-8
gőznyomás
1 hPa ( 1077 °C)
Minőségi szint
form
crystals
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
oldhatóság
soluble 42 g/L
sűrűség
2.8 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Alkalmazás
Sodium fluoride with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1