Fontos dokumentumok
1601623
USP
Residual Solvent Class 2 - Methanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Methanol solution, Methanol in DMSO
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87.00 °C