Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
1.06012
Supelco
Methanol
≥99.9% (GC), anhydrous, reagent grade, for extraction and analytical purposes
Szinonimák:
Methyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-659-6
NACRES:
NB.21
product name
Methanol, anhydrous for analysis (max. 0.003% H₂O)
grade
anhydrous
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
gőznyomás
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
hatékonyság
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
36 %
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.003% Water
≤0.05% Acetone (GC)
≤0.1% Ethanol (GC)
párolgási maradék
≤10 mg/L
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 9.7 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Conductometric investigation of nano MnSO(4) association parameters and complex formation with glycylglycine in aqueous and methanol-water mixtures: Thermodynamic parameters and potential applications.: This study explores the conductometric properties of nano manganese sulfate in both aqueous and methanol-water mixtures, emphasizing thermodynamic parameters and potential analytical applications (Rashad et al., 2024).
  • Electrocatalysis Boosts the Methanol Thermocatalytic Dehydrogenation for High-Purity H(2) and CO Production.: This research highlights the role of methanol in thermocatalytic dehydrogenation processes, crucial for generating high-purity hydrogen and carbon monoxide, showcasing its significance in chemical synthesis and analytical chemistry (Wu et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Acetone (GC): ≤ 0.05 %
Ethanol (GC): ≤ 0.1 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.003 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup