Fontos dokumentumok
154903
Methanol
≥99.9%, ACS spectrophotometric grade, suitable for UV/Vis spectroscopy
Szinonimák:
Methyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
product name
Methanol, ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%
grade
ACS spectrophotometric grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
gőznyomás
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
robbanási határérték
36 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
clear
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.80
λ: 220 nm Amax: 0.40
λ: 230 nm Amax: 0.20
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280-400 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Preparation of self-assembled monolayers (SAMs) of sulfur derivatives with bactericidal terminal fragments on gold surfaces prior to analytical characterization
- Measurement of soluble absorption spectra of PTFE samples
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup