Fontos dokumentumok
1.06007
Supelco
Methanol
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®, reag. Ph. Eur.
Szinonimák:
Methyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-659-6
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.9% (GC)
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
64.7 °C (lit.)
gőznyomás:
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Terméknév
Methanol, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
grade
gradient grade
gradient grade
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
gőznyomás
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
Teszt
≥99.9% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
hatékonyság
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
36 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
párolgási maradék
≤2.0 mg/L
szín
APHA: ≤10
áteresztőképesség
210 nm, ≥20%
220 nm, ≥60%
230 nm, ≥75%
235 nm, ≥83%
250 nm, ≥95%
260 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
Kinematikai viszkozitás
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 9.7 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-elnyelés
λ: 225 nm Amax: ≤0.170
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Alkalmazás
Methanol is used as a solvent:
  • In the mobile phase to separate mercury species on a Zorbax C18 reverse phase column.
  • To wash the cartridges and as an eluent to extract the analytes during the solid-phase extraction (SPE) process.
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.02 %
Color: ≤ 10 Hazen
Density (d 20 °C/20 °C): 0.791 - 0.793
Boiling point: 64 - 65 °C
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Gradient grade (at 235 nm): ≤ 2.0 mAU
Gradient grade (at 254 nm): ≤ 1.0 mAU
Fluorescence (as quinine at 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 0.5 ppb
Transmission (at 210 nm): ≥ 20 %
Transmission (at 220 nm): ≥ 60 %
Transmission (at 230 nm): ≥ 75 %
Transmission (at 235 nm): ≥ 83 %
Transmission (at 250 nm): ≥ 95 %
Transmission (from 260 nm): ≥ 98 %
Absorbance (at 225 nm): ≤ 0.170
Filtered by 0.2 µm filter.
Suitable for UPLC / UHPLC /Ultra HPLC - instruments.
Conforms to Methanol R1 and R2 according to Reag. Ph Eur;
conforms to the requirements of ACS for liquid chromatography suitability.
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Heterocyclic amines in aged and thermally treated pork longissimus dorsi muscle of normal and PSE quality.
T Polak et al.
LWT--Food Science and Technology, 42, 504-513 (2009)
Determination of mercury species by the diffusive gradient in thin film technique and liquid chromatography--atomic fluorescence spectrometry after microwave extraction.
Pavlna P et al.
Analytica Chimica Acta, 866, 21-26 (2015)
Cikkek
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
Összes mutatása
Protocols
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.