Merck
Összes fotó(11)
Fontos dokumentumok
1.06009
Supelco
Methanol
≥99.9% (GC), reagent grade, ACS reagent, for extraction and analytical purposes, EMSURE®, reag. Ph. Eur., reag. ISO
Szinonimák:
Methyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-659-6
NACRES:
NB.21
grade:
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Teszt:
≥99.9% (GC)
alkalmazás(ok):
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
bp:
64.7 °C (lit.)
gőznyomás:
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Terméknév
Methanol, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
gőznyomás
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.9% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
hatékonyság
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
36 %
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
Kinematikai viszkozitás
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 9.7 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Alkalmazás
Methanol can be used as a solvent for the extraction of:
  • Bioactive compounds in bottle gourd using gas chromatography-mass spectrometry.
  • Antioxidants in lotus rhizome through centrifugation.
It can also be used as a reactant in the direct synthesis of dimethyl carbonate from CO2.
Tulajdonságok és előnyök
  • Most extensive specifications worldwide
  • Tested for up to 70 parameters
  • Extraordinary purity
  • Very low limiting values
  • Greater accuracy and control of analyses
  • Optimized for highly critical and demandinganalyses
  • Ideal for method development
  • No interference or contamination due tounknown impurities
Analízis megjegyzés
Evaporation Number: 1.9
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Marta B Fernandes et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 335-335 (2020-06-26)
Recent evidence suggests that neural stem cell (NSC) fate is highly dependent on mitochondrial bioenergetics. Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA), an endogenous neuroprotective bile acid and a metabolic regulator, stimulates NSC proliferation and enhances adult NSC pool in vitro and in vivo.
Cikkek
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Protocols
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.
Related Content
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.