Merck
Metanol
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
A metanol egy poláros szerves oldószer, más néven metil-alkohol. CH3OH kémiai képletű, átlátszó folyadék. Az -OH csoport atomjai közötti elektronegativitás-különbség negatív tartományt hoz létre, és ez befolyásolja a szén és a hidrogének tartományát, így az pozitívvá válik. A metanolt potenciális hidrogénforrásként tartják számon az üzemanyagcella-technológiában, mivel magas H/C-aránya, alacsony koromképződési hajlama, viszonylag alacsony reformálási hőmérséklete és szobahőmérsékleten folyékony halmazállapota miatt.
A metanol előállítása ipari méretekben földgázból, mint fő alapanyagból történik. A metanolból az MTO (metanol-ból-olefinekké) eljárással előállított olefinek (etilén vagy propilén) a szénhidrogén-üzemanyagok előállításában a kőolaj és a földgáz alternatívája lehet.
A metanolt oldószerként használják az átkristályosításban és a kromatográfiában vegyületek extrakciójára és tisztítására.
Metanol: oldhatóság szerves oldószerekben
A metanol számos szerves oldószerben oldódik, többek között éterekben, alkoholokban, ketonokban és klórozott szénhidrogénekben. Oldhatósága az oldószer polaritásától és molekulaszerkezetétől, valamint a hőmérséklettől és a nyomástól függ. A metanol nem poláris oldószerekben, például benzolban, toluolban és hexánban csak kevéssé oldódik. A poláros oldószerekben, mint például az etanol, a propanol és az aceton, a metanol jól oldódik.
A metanol bórtrifluoriddal reagensként vagy katalizátorként használatos szerves szintetikus reakciókban, általában karbonsavak észteresítésére.
HPLC (nagyteljesítményű folyadékkromatográfia) minőségű metanol
A metanolt általában mobilfázis komponensként használják a HPLC-ben, alacsony forráspontja, számos vegyülettel való jó oldhatósága és alacsony toxicitása miatt. Gyakran használják fordított fázisú HPLC-ben poláros vegyületek, például aminosavak és peptidek elválasztására, normál fázisú HPLC-ben pedig nem poláros vegyületek elválasztására.
A HPLC-ben a metanolt gyakran kombinálják más oldószerekkel, például vízzel vagy acetonitrillel, hogy bináris vagy terner mobilfázist hozzanak létre. A mozgófázis összetétele a minta összetevőinek elválasztásának optimalizálása érdekében beállítható.
LC-MS (folyadékkromatográfia-tömegspektrometria) minőségű metanol
Az LC-MS minőségű metanol általában legalább 99,9%-os tisztaságú, és mentes az olyan szennyeződésektől, mint a nehézfémek, sók és egyéb szerves szennyeződések, amelyek negatívan befolyásolhatják az LC-MS elemzést. Az LC-MS-ben nagy tisztaságú oldószereket használnak a szennyeződések és az analízist zavaró hatások elkerülése érdekében.
Stable isotopes-of-methanol as-analytical/reference-standards A metanol stabil izotópjai mint analitikai/referencia-standardok
A deuterált metanol, mint a metanol-d4 a metanol olyan formája, amelyben a hidrogénatomokat deutériummal helyettesítették. Ezt belső standardként használják spektroszkópiai alkalmazásokban, például a mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópiában és a tömegspektrometriában (MS).
A HPLC-ben a deuterált metanol referencia vegyületként is használható a mennyiségi analízisben. Mivel retenciós ideje jól ismert és stabil, segít korrigálni a műszer ingadozását, és biztosítja a mintában lévő analitok pontos mennyiségi meghatározását.
A metanol oxigénizotópjait (metanol-18O, 17O) és szénizotópjait (metanol-13C) számos tudományos alkalmazásban használják, például az izotópgeokémia, a környezeti vizsgálatok és a metabolikus kutatások tanulmányozására.