Merck
1.01777
Supelco
Petroleum benzine boiling range 80-100°C
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
NACRES:
NB.21
bp:
80-100 °C/1013 hPa
gőznyomás:
60 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
60 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
250 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.0-6.5 % (v/v)
szennyeződések
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Aromatics (as C6H6)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
párolgási maradék
≤0.001%
Kinematikai viszkozitás
0.6 cSt(20 °C)
bp
80-100 °C/1013 hPa
jódérték
≤0.3
átmeneti hőmérséklet
flash point <-21 °C
sűrűség
0.69 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Kapcsolódás
Discover EMSURE - to be more than sure!
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-5.8 °F
Lobbanási pont (C)
< -21 °C