Merck
Összes fotó(6)
Fontos dokumentumok
1.00921
Supelco
Diethyl ether
≥99.7% (GC), ACS reagent, contains 5-10 ppm 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer, reag. Ph. Eur., reag. ISO, EMSURE®
Szinonimák:
Et2O, Ethoxyethane, Ethyl ether, Ether, Ether, Ethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-467-2
NACRES:
NA.05
product name
Diethyl ether, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
gőznyomás
587 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.7% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
320 °F
hatékonyság
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tartalmaz
5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
robbanási határérték
36.5 %
szennyeződések
≤0.000015% Peroxide
≤0.00003% Chloride (Cl)
≤0.00003% Sulfate (SO4)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.001% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.005% Acetone (GC)
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.02% Methanol (GC)
≤0.03% Water
párolgási maradék
≤0.0005%
szín
clearAPHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -40 °C
sűrűség
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES string
CCOCC
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Alkalmazás
Diethyl ether is used as a solvent:
  • For the solid-phase extraction (SPE) process.
  • To wash strata Si-1 cartridges.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.7 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C): 0.713 - 0.715
Boiling point: 34 - 35 °C
Chloride (Cl): ≤ 0.00003 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.00003 %
Acetone (GC): ≤ 0.005 %
Ethanol (GC): ≤ 0.02 %
Methanol (GC): ≤ 0.02 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.000015 %
Carbonyl compounds (as HCHO): ≤ 0.001 %
Carbonyl compounds (as CO): ≤ 0.001 %
Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.0005 %
Water: ≤ 0.03 %
The product is stabilized with 5 - 10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Effects of coenzyme Q10, alpha-tocopherol and ascorbic acid on oxidation of cholesterol in chicken liver pate
T Polak, et al.
LWT--Food Science and Technology, 44, 1052-1058 (2011)
Cikkek
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.