Merck
1.00915
Petroleum benzine
boiling range to about 40°C EMPLURA®
Szinonimák:
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
1 L
21 200,00 Ft
21 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Packaging: Glass bottle
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
NACRES:
NA.21
Bp:
<40 °C/1013 hPa
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
245 °C
robbanási határérték
1.3-7.8 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
szennyeződések
≤0.00002% Al (Aluminium)
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.01% Aromatics (as benzene)
≤0.01% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
párolgási maradék
≤0.0020%
bp
<40 °C/1013 hPa
brómszám
≤3
átmeneti hőmérséklet
flash point -56 °C
sűrűség
0.63 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Al: ≤0.00002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.0001%
Cd: ≤0.00001%
Co: ≤0.00001%
Cr: ≤0.000003%
Cu: ≤0.000003%
Fe: ≤0.000003%
K: ≤0.00003%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000003%
Na: ≤0.0001%
Ni: ≤0.000003%
Pb: ≤0.00001%
Sr: ≤0.000003%
Zn: ≤0.00003%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
32299-M1.017731.01770
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
cation traces
Al: ≤0.00002%, Ca: ≤0.0001%, Co: ≤0.00001%, Cu: ≤0.000003%, K: ≤0.00003%, Mn: ≤0.000003%, Ni: ≤0.000003%, Sr: ≤0.000003%, Cd: ≤0.00001%, Fe: ≤0.000003%, Na: ≤0.0001%, Zn: ≤0.00003%, Ba: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Cr: ≤0.000003%, Pb: ≤0.00001%
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, B: ≤0.02 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.02 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
density
0.63 g/cm3 at 20 °C
density
0.640-0.655 g/mL at 20 °C
density
0.670 g/cm3 at 20 °C
density
0.728 g/cm3 at 15 °C
expl. lim.
1.3-7.8 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
1-7 % (v/v)
expl. lim.
0.8-6.5 % (v/v)
autoignition temp.
245 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
280 °C
autoignition temp.
250 °C
Általános leírás
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Alkalmazás
  • Ginkgo Biloba L. Exocarp Extracts: Utilizing petroleum benzine for solvent extraction, this research explores the anti-microbial potential of Ginkgo biloba L. exocarp extracts against methicillin-resistant Staphylococcus aureus, indicating its significant role in pharmaceutical applications (Wei et al., 2024).
  • Creating Mesopores in ZSM-5 Catalyst for Aromatics Production: This application of petroleum benzine in the synthesis of biodiesel-derived waste glycerol showcases innovative use in catalytic processes to enhance aromatic production, beneficial for both environmental and industrial chemistry (Kumar et al., 2024).
  • High-Speed Countercurrent Chromatography for Bioactive Neolignan Isomers: Demonstrating the use of petroleum benzine in chromatographic techniques, this method significantly aids in the isolation of complex organic compounds, crucial for advanced research in natural product chemistry (Xiao et al., 2024).
  • Hydrocarbon Ingestions and Poison Control: While indirectly related, the study uses data on hydrocarbon ingestions to emphasize the importance of safety and environmental impact assessments in the use of petroleum products, including benzine, within public health contexts (Palmer et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Boiling range (30-40°C): ≥ 90 % (v/v)
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.0005 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.623 - 0.627
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.0020 %
Water: ≤ 0.010 %
Aromatics (as benzene): ≤ 0.01 %
Sulfur compounds (as S): ≤ 0.01 %
Bromine number: ≤ 3
Al (Aluminium): ≤ 0.00002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.00001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.00001 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000003 %
Cu (Copper): ≤ 0.000003 %
Fe (Iron): ≤ 0.000003 %
K (Potassium): ≤ 0.00003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000003 %
Na (Sodium): ≤ 0.0001 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000003 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sr (Strontium): ≤ 0.000003 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00003 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-68.8 °F
Lobbanási pont (C)
-56 °C