Merck
308277
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol diethyl ether
suitable for HPLC, ≥99%
Szinonimák:
2-Ethoxyethyl ether, Bis(2-ethoxyethyl) ether, Diethyldiglycol
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5OCH2CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.23
Beilstein:
1699259
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
5.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
tisztítva
glass distillation
robbanási határérték
6.2 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
<0.050% water
törésmutató
n20/D 1.412 (lit.)
bp
180-190 °C (lit.)
mp
-68 °C
sűrűség
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.10
λ: 320 nm Amax: 0.04
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
CCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
R L Schuler et al.
Environmental health perspectives, 57, 141-146 (1984-08-01)
Fifteen glycol ethers were investigated for their potential to cause adverse reproductive toxic effects using an in vivo mouse screening bioassay. Pregnant mice were orally dosed once per day on days 7 through 14 of gestation at concentrations causing 0
Excess molar volumes and viscosities of binary mixtures of diethylene glycol diethyl ether with chloroalkanes at 298.15 K.
Pal A and Bhardwaj RK.
Journal of Molecular Liquids, 102(1), 197-211 (2003)
Density, viscosity, and surface tension at 293.15 K and liquid-liquid equilibria from 301.15 K to 363.15 K under atmospheric pressure for the binary mixture of diethylene glycol diethyl ether+ water.
Li XX, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 49(4), 1043-1045 (2004)