Fontos dokumentumok
5.89589
Sigma-Aldrich
Diethyl ether
≥99.7%, anhydrous, contains 1 ppm BHT as inhibitor
Szinonimák:
Et2O, Ethoxyethane, Ether, Ethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
NACRES:
NA.22
product name
Diethyl ether, contains 1 ppm BHT as inhibitor, ≥99.7%, anhydrous
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
Teszt
≥99.7%
öngyulladási hőmérséklet
320 °F
tartalmaz
1 ppm BHT as inhibitor
robbanási határérték
36.5 %
törésmutató
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
sűrűség
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup