Fontos dokumentumok
91238
Diethyl ether
analytical standard
Szinonimák:
Ether, Ethyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
gőznyomás
2311 hPa ( 60 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
320 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tartalmaz
~0.0005% 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
robbanási határérték
36.5 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.1% water
water
törésmutató
n20/D 1.3530 (lit.)
n20/D 1.353
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
sűrűség
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Javasolt termékek
javasolt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?