NIST8671
NISTmAb, Humanized IgG1k Monoclonal Antibody
NIST® SRM® 8671
About This Item
Javasolt termékek
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
certified reference material
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Formátum
matrix material
Általános leírás
A unit of RM 8671 consists of one internal-threaded polypropylene cryovial containing 800 µL of 10 mg/mL NIST IgG1κ monoclonal antibody (NISTmAb) in 12.5 mmol/L L-histidine, 12.5 mmol/L L-histidine HCl (pH 6.0).
SRM 8671_Cert
SRM 8671_SDS
Alkalmazás
- system suitability tests
- establishing method or instrument performance and variability
- comparing changing analytical test methods
- assisting in method qualification
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
- RM 8671 is intended for research use.
- Details on expiration, storage, safety, usage, and source are provided in the NIST certificate.
- Information on biomaterials, disposal, and transport is available in the SDS.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Cikkek
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
Compare columns in resolving medium-sized antibody fragments after digestion with DTT or IdeS using Reversed-Phase Chromatography for analysis.
Learn about the separation of several charge variants of two monoclonal antibodies, NISTmAb and Infliximab, using a polymeric cation exchange column and MS-compatible mobile phases.
This application note compares three different column chemistries from the BIOshell™ line of columns with superficially porous particles to evaluate their performance in peptide mapping.
Related Content
Fedezze fel a monoklonális antitestek intakt tömegelemzéséhez szükséges termékek széles választékát, beleértve a méretkizáró oszlopokat (SEC), ioncserélő oszlopokat, fordított fázisú oszlopokat, HPLC puffereket, MALDI mátrixokat és standardokat, nagy tisztaságú oldószereket, reagenseket, a fehérjeminta előkészítéséhez szükséges eszközöket és hitelesített referenciaanyagokat.
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.