Fontos dokumentumok
179272
Diethyl ether
≥97.5%, contains BHT as stabilizer
Szinonimák:
Et2O, Ethoxyethane, Ether, Ethyl ether
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Diethyl ether,
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
28.5 psi
Teszt
≥97.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
320 °F
tartalmaz
BHT as stabilizer
robbanási határérték
36.5 %
szennyeződések
2% ethyl alcohol
törésmutató
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
sűrűség
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Oxidation of secondary alcohols into ketones.
- Preparation of pentablock copolymer PAE-PCL-PEG-PCL-PAE [PAE = poly(β-amino ester), PEG = poly(ethylene glycol), PCL = poly(ε-caprolactone)].
- Preparation of triblock copolymer of PCL-PEG-PCL.
- Preparation of acrylated PCL-PEG-PCL.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?