Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
1.00923
Supelco
Diethyl ether
≥99% (GC), EMPLURA®
Szinonimák:
Et2O, Ethoxyethane, Ethyl ether, Ether, Ether, Ethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-467-2
NACRES:
NA.05
product name
Diethyl ether, EMPLURA®
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
587 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
320 °F
hatékonyság
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
36.5 %
szennyeződések
≤0.00003% Peroxide (as H2O2)
≤0.002% Free acid (as CH3COOH)
≤0.2% Water
törésmutató
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -40 °C
sűrűség
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Determination of chloropropanol esters and glycidyl esters in nutritional foods by gas chromatography-tandem mass spectrometry based on acid hydrolysis and solid-phase extraction.: This study presents an innovative method for detecting toxic contaminants in food, utilizing gas chromatography with diethyl ether as a key solvent in sample preparation (Li et al., 2024).
  • Cloning, Expression, Characterization and Immobilization of a Recombinant Carboxylesterase from the Halophilic Archaeon, Halobacterium salinarum NCR-1.: This research discusses the use of diethyl ether in the purification process of enzymes from extreme environments, enhancing biotechnological applications (Ortega-de la Rosa et al., 2024).
  • Chemical composition and antimicrobial study of Crossobamon orientalis body oil.: Highlights the role of diethyl ether in extracting and analyzing the chemical constituents of biological samples, providing insights into antimicrobial properties (Ahmad et al., 2024).
  • A Static Headspace Gas Chromatography Method for Quantitation of Residual Solvents in Nanoformulations.: Introduces a methodological advancement in analytical chemistry using diethyl ether for the quantification of residual solvents in pharmaceutical preparations, ensuring safety and compliance (Kattel and Clogston, 2024).
Kiszerelés
1.00923.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
SKU 1.00923.0521: 500mL, Minimum order quantity: 20
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.002 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.713 - 0.716
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.00003 %
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.2 %
Stabilized with 5 - 10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.