Merck
1.00013
SAFC
Acetone
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.08
Beilstein:
635680
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
200-662-2
Ügynökség
BP
JPE
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőzsűrűség
2 (vs air)
gőznyomás
184 mmHg ( 20 °C)
leírás
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JPE,NF
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
465 °C (DIN 51794)
robbanási határérték
13.2 %
technika/technikák
API processing | polymorph screening: suitable
törésmutató
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
kapacitás
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point <-20 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Acetone is used as solvent in a variety of pharmaceutical production processes, e. g. tablet coating, granulation, and microsphere production. It is also applied as solvent or co-solvent in topical formulations.
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.0 °C - closed cup