Fontos dokumentumok
270725
Acetone
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
184 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
form
liquid
tisztítva
glass distillation
robbanási határérték
13.2 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.5% water
párolgási maradék
≤0.0002%
törésmutató
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-elnyelés
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
The following are packaged and shipped in returnable containers.*
A deposit is required.
18L, 56L, 200L in Pure-Pac® 1
20L, 50L, 200LP23A-LS in Pure-Pac® 2
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.0 °C - closed cup
Cikkek
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.