Merck
1.00020
Supelco
Acetone
for liquid chromatography LiChrosolv®
Szinonimák:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.08
Beilstein:
635680
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-662-2
NACRES:
NA.03
grade
HPLC grade
isocratic
Minőségi szint
gőzsűrűség
2 (vs air)
gőznyomás
184 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
465 °C (DIN 51794)
hatékonyság
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
13.2 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
párolgási maradék
≤2.0 mg/L
áteresztőképesség
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
kapacitás
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point <-20 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
LiChrosolv® solvents show high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level. This makes them ideal for reproducible separations.
Alkalmazás
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
Intended for HPLC and UHPLC-MS applications, either as an extraction solvent or as a mobile phase.
Reported for use in LC–MS/MS investigations of:
  • blood plasma and serum samples fractionated on several chromatography sorbents
  • peptides in animal biological samples
Tulajdonságok és előnyök
  • suitability tested and specified for UHPLC-MS and UHPLC-UV: for analytical flexibility
  • specified quality in positive and negative in positive and negative electrospray ionization (ESI) and atmospheric-pressure chemical ionization-mass spectrometry (APCI-MS) for lowest detection limits and confidence in analyses for all important MS modes (test 1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • lowest impurity profile: for interference-free baselines (test 2)
  • microfiltered through 0.2 μm filter (test 3) to provide:
—a long lifespan to filters and mechanical parts of HPLC systems
—reduced risk of column clogging
  • packed in borosilicate glass bottles for minimized metal ion contaminations
  • lowest levels of trace metal impurities for a minimum metal ion adduct formation
—<5 ppb
  • lowest level of polyethylene glycol (PEG) impurities in UHPLC-MS solvent lineup (PEG S/N signal-to-noise-ratio < 50)
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.0 °C - closed cup
Proteomics-based identification of hypoxia-sensitive membrane-bound proteins in rat erythrocytes
Sidorenko S, et al.
Journal of Proteomics, 184, 25-33 (2018)
Peptidome profiling dataset of ovarian cancer and non-cancer proximal fluids: Ascites and blood sera
Shender V, et al.
Data in Brief, 22, 557-562 (2019)
Peptidomics dataset: Blood plasma and serum samples of healthy donors fractionated on a set of chromatography sorbents
Arapidi G, et al.
Data in Brief, 18, 1204-1211 (2018)
Cikkek
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.
Protocols
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets