1.00014
Acetone
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
2 (vs air)
gőznyomás
184 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
465 °C (DIN 51794)
hatékonyság
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
13.2 %
törésmutató
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
kapacitás
1000 g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point <-20 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.0 °C - closed cup
Cikkek
A comparative UHPLC analysis of diclofenac sodium in gel using Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped 100 x 2 mm I.D column and FPP 1.7 µm hybrid silica C18 100 x 2.1 mm I.D column with UV and MS detection.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Related Content
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.