Merck
Aceton
Az aceton egy poláros, aprotikus oldószer, amelyet széles körben használnak az analitikai kémiában és a szerves szintézisben, mivel képes a szerves vegyületek széles skáláját oldani, beleértve a poláros és nem poláros anyagokat.
Az aceton szerves szintézisben való oldószerként való használatának egyik legfontosabb előnye az alacsony forráspontja és nagy illékonysága, ami megkönnyíti az eltávolítását a reakcióelegyekből. Ez a tulajdonsága különösen hasznos a magas hőmérsékletet igénylő reakciókban, illetve a felesleges reagensek vagy oldószerek eltávolításában, valamint a poláros oldószert igénylő reakciókban, mint például a nukleofil szubsztitúciós reakciók, aldolkondenzációk és Grignard-reakciók.
Aceton mint oldószer vagy mobilfázis az analitikai kémiában
A kromatográfiában az acetont gyakran használják mobilfázis oldószerként a gázkromatográfiában (GC) és a nagy teljesítményű folyadékkromatográfiában (HPLC) egyaránt. Nagy oldékonysága és illékonysága miatt hatékony oldószer komplex keverékek elválasztására és elemzésére.
Az aceton számos analitikai módszerben, többek között az infravörös spektroszkópiában (IR), a mágneses magrezonanciában (NMR) és a tömegspektrometriában (MS) is használható oldószerként a minta előkészítéséhez. Különösen hasznos kis szerves molekulák szilárd mintákból történő oldására és extrakciójára.
Aceton-oldat
Acetont metanol és víz keverékével együtt használják a HPLC-ben vagy a GC-ben.
Deuterált aceton (Aceton-d6)
Aceton-d6  (98-99 közötti deuteráltsági fokú.96%) trimetilszilánnal vagy anélkül együtt oldószerként használják az NMR-spektrométerben.
Márkázott acetonok (aceton-2-13C, aceton-1,3-13C2, aceton-18O)
A jelölt aceton oldószerként használható a fehérjék és más biomolekulák, például aminosavak szerkezetének és dinamikájának jellemzésére NMR segítségével.
Aceton mint referenciaanyag
Az aceton mint másodlagos gyógyszeripari standard, azaz referenciaanyag, amelyet analitikai műszerek kalibrálására és minőségellenőrzésére, valamint maradékelemzésre használnak.