Fontos dokumentumok
34850-M
Acetone
suitable for HPLC, ≥99.8%
About This Item
Javasolt termékek
grade
HPLC grade
gőzsűrűség
2 (vs air)
gőznyomás
184 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.8%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
465 °C (869 °F)
robbanási határérték
13.2 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
áteresztőképesség
330 nm, ≥15%
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.359 (lit.)
pH
(5 - 6 at 395 g/l at 20 °C (68 °F))
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
oldhatóság
water: miscible
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
general analytical
Formátum
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
- The article number 34850-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34850-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34850-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34850-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).