Fontos dokumentumok
840058P
Avanti
Hydro Soy PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
HSPC
About This Item
Javasolt termékek
leírás
L-α-phosphatidylcholine, hydrogenated (Soy)
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (840058P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (840058P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840058P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840058P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
phospholipids
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRJAVPSFFCBXDT-HUESYALOSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)