Fontos dokumentumok
C7017
Choline chloride
≥99%
Szinonimák:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
szín
white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
lipidtípus
phospholipids
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- in choline release assay
- as an endogenous agonist of sigma-1 receptors (Sig-1Rs)
- as a standard to analyse interrelationships between methionine and choline metabolism
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1