Fontos dokumentumok
850335P
Avanti
12:0 PC (DLPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-didodecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DLPC; PC(12:0/12:0)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (850335P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850335P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850335P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850335P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C32H64NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-31(34)38-28-30(29-40-42(36,37)39-27-26-33(3,4)5)41-32(35)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30H,6-29H2,1-5H3/t30-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IJFVSSZAOYLHEE-PMERELPUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn