Fontos dokumentumok
P1138
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99%
Szinonimák:
PC, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 1,2-distearoyl, L-α-Phosphatidylcholine, distearoyl, L-β,γ-Distearoyl-α-lecithin, DSPC, PC(18:0/18:0)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
semisynthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRJAVPSFFCBXDT-HUESYALOSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Amantadine interactions with phase separated lipid membranes.: This study explores the interactions between amantadine and phase-separated lipid membranes, providing insights into the role of 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine in membrane structure and function (Kinnun et al., 2024).
- Design of charge converting lipid nanoparticles via a microfluidic coating technique.: This research designs lipid nanoparticles with charge-converting capabilities using 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, enhancing drug delivery systems (Zöller et al., 2024).
- Investigation and Comparison of Active and Passive Encapsulation Methods for Loading Proteins into Liposomes.: The study compares methods for protein encapsulation into liposomes using 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, advancing drug delivery technologies (Pisani et al., 2023).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)