Merck
850483C
Avanti
18:1 Cy5 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N-(Cyanine 5)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C77H124ClN4O9P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1316.26
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
99% (TLC)
Forma
solution
kiszerelés
package of 1 × 250 μg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/mL in chloroform
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(CCNC(CCCCC[N+]1=C(/C=C/C=C/C=C2C(C)(C)C(C=CC=C3)=C3N\2C)C(C)(C)C4=C1C=CC=C4)=O)C)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C77H123N4O9P.ClH/c1-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43-57-74(83)87-64-66(90-75(84)58-44-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-2)65-89-91(85,86)88-63-62-81(8,9)61-59-78-73(82)56-42-39-49-60-80-70-53-48-46-51-68(70)77(5,6)72(80)55-41-38-40-
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850483C-250ug)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Naomi Benne et al.
Advanced healthcare materials, 9(10), e2000043-e2000043 (2020-04-25)
Atherosclerosis is characterized by the retention of lipids in foam cells in the arterial intima. The liver X receptor (LXR) agonist GW3965 is a promising therapeutic compound, since it induces reverse cholesterol transport in foam cells. However, hepatic LXR activation